[3-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-[(1-Pyrrolidino)methyl]phenylmagnesium bromide
431660500
431660500.EA 347 EUR InStock
431660500.
[3-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M dans le THF, AcroSeal®
[3-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
Formule: C₁₁H₁₄BrMgN
MW: 264,449 g/mol
Densité: 0.922 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840892
Numéro CAS: 480424-79-1
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear brown Solution
Titration Grignard 0.15 to 0.35 M
GC ≥90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité