[3-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
431700500
431700500.EA 302 EUR InStock
431700500.
[3-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M dans le THF, AcroSeal®
[3-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
Formule: C₁₂H₁₆BrMgN
Densité: 0.923 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840895
Numéro CAS: 480424-82-6
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Solution
Titration Grignard 0.15 to 0.35 M
Refractive index 1.6170 to 1.6200 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité