[2-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
431710500
431710500.EA 261 EUR InStock
431710500.
[2-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M dans le THF, AcroSeal®
[2-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
Formule: C₁₂H₁₆BrMgN
Densité: 0.922 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840894
Numéro CAS: 480424-81-5
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Solution
Titration Grignard 0.15 to 0.35 M
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité