Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Phenanthrylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

431730500
431730500.EA 161 EUR InStock
431730500.
9-Phenanthrylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
9-Phenanthrylmagnesium bromide


Formule: C₁₄H₉BrMg
MW: 281,435 g/mol
Densité: 0.945 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672008
Numéro CAS: 71112-64-6
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
Residue after ign. (sulfated) ≤0.01 %
Phosphate (PO4) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (5 % in water)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité