[2-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
431750500
431750500.EA 277 EUR InStock
431750500.
[2-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M dans le THF, AcroSeal®
[2-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
Formule: C₁₁H₁₄BrMgNO
Densité: 0.926 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840888
Numéro CAS: 480424-77-9
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Solution
Titration Grignard 0.15 to 0.35 M
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité