[3-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
431760500
431760500.EA 296 EUR InStock
431760500.
[3-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M dans le THF, AcroSeal®
[3-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
Formule: C₁₁H₁₄BrMgNO
Densité: 0.926 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840889
Numéro CAS: 480424-76-8
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Solution
Titration Grignard 0.15 to 0.35 M
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité