[4-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
431770500
431770500.EA 351 EUR InStock
431770500.
[4-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M dans le THF, AcroSeal®
[4-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
Formule: C₁₁H₁₄BrMgNO
Densité: 0.926 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840890
Numéro CAS: 480424-75-7
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Solution
Titration Grignard 0.15 to 0.35 M
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Phosphate (PO4) ≤0.03 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité