3-Methoxybenzylmagnesium chloride 0.25 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
431820500
431820500.EA 156 EUR InStock
431820500.
3-Methoxybenzylmagnesium chloride 0.25 M dans le THF, AcroSeal®
3-Methoxybenzylmagnesium chloride
Formule: C₈H₉ClMgO
MW: 180,914 g/mol
Densité: 0.904 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319896
Numéro CAS: 26905-40-8
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to grey to brown Solution
Titration Grignard 0.15 to 0.35 M
Particle size (D50) 205 µm (Typical)
Aluminium (Al) ≤250 ppm (Typical)
Calcium (Ca) ≤80 ppm (Typical)
Chromium (Cr) ≤0.5 ppm (Typical)
Iron (Fe) ≤65 ppm (Typical)
Potassium (K) ≤50 ppm (Typical)
Titanium (Ti) ≤150 ppm (Typical)
Silicon dioxide (SiO2) ≥99.80 % (Typical)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité