5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
431830500
431830500.EA 159 EUR InStock
431830500.
5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
Formule: C₇H₆BrFMg
Densité: 0.96 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311468
Numéro CAS: 186496-59-3
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
Titration with HClO4 ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité