3-Fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
431870500
431870500.EA 214 EUR InStock
431870500.
3-Fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
3-Fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide
Formule: C₇H₆BrFMgO
Densité: 0.964 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311480
Numéro CAS: 112780-67-3
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
HPLC ≥97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité