(1,3-Dioxan-2-ylethyl)magnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Magnesium, bromo[2-(1,3-dioxan-2-yl)ethyl]-, Bromo[2-(1,3-dioxan-2-yl)ethyl]magnesium
431900500
431900500.EA 144 EUR InStock
431900500.
(1,3-Dioxan-2-ylethyl)magnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
(1,3-Dioxan-2-ylethyl)magnesium bromide
Formule: C₆H₁₁BrMgO₂
MW: 219,36 g/mol
Densité: 0.951 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061518
Numéro CAS: 78078-50-9
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité