3,4-Dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
431910500
431910500.EA 280 EUR InStock
431910500.
3,4-Dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
3,4-Dimethylphenylmagnesium bromide
Formule: C₈H₉BrMg
Point d'ébullition: 65 °C (760 mmHg)
Densité: 0.91 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311496
Numéro CAS: 89980-68-7
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité