3,5-Dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
431940500
431940500.EA 203 EUR InStock
431940500.
3,5-Dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
3,5-Dimethylphenylmagnesium bromide
Formule: C₈H₉BrMg
Densité: 0.91 g/cm³
Point d'éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311497
Numéro CAS: 34696-73-6
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
Melting point 96 to 99 °C
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité