Sacs d'homogénéisation, Grade
Fournisseur: Grade Products
SEP400 STD3500 STD400 STD80 LAB400
432-0003EA 199 EUR InStock
432-0003 432-0005 432-0001 432-0000 432-0499
Sacs d'homogénéisation, Grade
Sachets Sachets d'homogénéisation
Ce mélange de polymère haute qualité est conçu pour les homogénéiseurs d'échantillons alimentaires de laboratoire.
  • Zone inscriptible pour une identification aisée, utile pour les code-barres
Stérilisés par irradiation 15 - 40 kGray
The Lab 400 Blender Bag is manufactured from a 21st century polymer which gives the bag the same strength as a Standard 400 bag, whilst being over 20% thinner. It is ideal for high sampling food testing laboratories.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité