Pipettes monocanaux, mécaniques, BagPipet®
Fournisseur: INTERSCIENCE
251091
432-0012EA 597 EUR InStock
432-0012
Pipettes monocanaux, mécaniques, BagPipet®
Pipettes Micropipettes
BagPipet® is an autoclavable pipette with three selectable volumes (0,1 ml / 0,9 ml / 1 ml). It is used with BagTips®, a single-use sterile and rigid straw.
  • Economical
  • No risk of cross-contamination
  • Light and ergonomic
  • Autoclavable and calibrated according to the GLP
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité