Homogénéiseurs de laboratoire, Stomacher® 3500
Fournisseur: Seward (FermionX)
3500/000 3500/001 3500/002
432-3130EA 6400 EUR InStock
432-3130 432-0058 432-0059
Homogénéiseurs de laboratoire, Stomacher® 3500
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de laboratoire
Les homogénéiseurs de laboratoire Stomacher® assurent un mélange et une homogénéisation rapides et fiables pour une vaste gamme d'échantillons de laboratoire. Les machines Stomacher® fonctionnent sous l'action de deux palettes oscillantes entourant l'échantillon contenu dans un sac en plastique stérile.
  • Polyvalence et efficacité de mélange et d'homogénéisation des échantillons de laboratoire
  • Confinement sûr de l'échantillon dans un sac en plastique stérile pour prévenir tout risque de contamination croisée
  • Les machines n'ont pas besoin d'être nettoyées et
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité