VWR®, Billes de verre pour le broyage et l'homogénéisation
Fournisseur: VWR Collection
432-0064EA 317 EUR InStock
432-0064
VWR®, Billes de verre pour le broyage et l'homogénéisation
Perles Billes de verre
Petites billes adaptées pour une utilisation avec des mélangeurs de type vortex et des homogénéiseurs pour tube.
Molecular biology grade beads are treated to be free if DNase and RNase, making them suitable for a range of applications including disruption of mold and yeasts.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité