L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sonificateurs à ultrasons, Vibra-Cell™, VC 505 et VC 750
Fournisseur: SONICS MATERIALS
VC505
432-0133EA 7750 EUR InStock
432-0133
Sonificateurs à ultrasons, Vibra-Cell™, VC 505 et VC 750
Homogénéisateurs Désintégrateurs de cellules à ultrasons
Le Vibra-Cell™ est un sonificateur à ultrasons haute intensité à microprocesseur pour applications grand volume*. Il peut traiter en toute sécurité une large gamme de matériaux organiques et inorganiques dans des applications telles que le fractionnement cellulaire, la préparation des échantillons, l'homogénéisation, la désagrégation et les réactions sonochimiques. Le système peut varier la puissance de sortie et contrôle en permanence à la fois la puissance (Watts) et l'énergie (Joules). La commande par microprocesseur avec affichage en temps réel offre une précision numérique et unMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité