L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Broyeurs de tissus, type Potter-Elvehjem
Fournisseur: VWR Collection
432-0200EA 66.6 EUR InStock
432-0200 432-0201 432-0202 432-0203 432-0204 432-0205 432-0206 432-0207 432-0208 432-0209 432-0210 432-0211 432-0212 432-0213 432-0214 432-0215 432-0216 432-0217
VWR®, Broyeurs de tissus, type Potter-Elvehjem
Homogénéisateurs Broyeurs pour tissus
Tube en verre borosilicaté, pilon en PTFE avec tige en acier inoxydable. Les broyeurs de tissus sont utilisés pour réduire de manière contrôlée la taille des particules et homogénéiser une large gamme de substances, notamment biologiques. Les forces de cisaillement générées par le mouvement de rotation du piston dans le tube calibré entraînent une réduction de la taille. Les facteurs déterminants étant l'espace entre la tête du pilon et le tube, la vitesse de rotation et la viscosité du milieu.
Grinding chamber clearance: 0,15 to 0,25 mm.
Diamètre de la tige en acier inoxydable : 6More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité