Homogénéiseurs, POLYTRON® System PT10-35 GT
Fournisseur: KINEMATICA
11010104 11010105 11010106
432-0300EA 2920 EUR InStock
432-0300 431-1254 431-1255
Homogénéiseurs, POLYTRON® System PT10-35 GT
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
Modèle autonome, plage de volume de 0,1 à 10000 ml. Cet homogénéiseur de paillasse avec moteur puissant et conception compacte est facile à utiliser. Il permet toutes les tâches de dispersion et d'homogénéisation. Extensions d'outils de dispersion interchangeables permettant d'utiliser différents types de support.
  • Signaux d'erreurs sonores et fonctionnement silencieux (env. 82 dB(A) à 30 000 min-1)
  • Contrôleur de vitesse numérique intégré avec circuit fermé assurant une vitesse constante, indépendamment des variations de charge
  • Protection intégrée contre la surchauffe, la surcharge et le blocage qui arrête le moteur en présence d'une surcharge afin de le protéger
  • Extension pour les supports Ø 13 mm
  • Connexion rapide et simple des tiges de dispersion d'un Ø compris entre 5 et 36 mm
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
EMC according to: IEC/EN 61000-6-2 & -6-3
Safety according to: IEC/EN 61010-2-51
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP20
CEM selon IEC/EN 61000-6-2 et -6-3
Sécurité selon IEC/EN 61010-2-51
Informations de commande: Fourni sans support ni tige de dispersion, accessoires à commander séparément. Il est possible d'utiliser les tiges de dispersion du POLYTRON® PT 3100 ou du précédent PT10-35 (type A, à l’aide de l'adaptateur PT-DA / PTA).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité