Système de refroidissement pour Precellys® Evolution, Cryolys® Evolution
Fournisseur: Bertin Instruments
P000671-CLYS2A
432-0346EA 7100 EUR InStock
432-0346
Système de refroidissement pour Precellys® Evolution, Cryolys® Evolution
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
Cryolys® Evolution est le système de refroidissement ultime pour homogénéiser les molécules thermosensibles avec l'homogénéisateur Precellys® Evolution, assurant un refroidissement contrôlé et stable avant, pendant et après le protocole d'homogénéisation. Le Cryolys® Evolution empêche l'augmentation de la température pendant la lyse et améliore l'efficacité de l'extraction moléculaire, résultant en une analyse de qualité supérieure, en maintenant la température souhaitée entre 0 et 10 °C avant et pendant l'homogénéisation.
  • Refroidissement très efficace: Température cible atteinte en moins de 2 minutes
  • Facile à installer: Aucune connexion dédiée à l'air comprimé ou au réseau électrique n'est requise
  • Exact: Température entièrement surveillée
  • Facile à utiliser: Le mode automatique permet une gestation complète du protocole sans intervention de l'utilisateur
Cryolys® Evolution assure un refroidissement efficace des tubes grâce à un système innovant utilisant l'air ambiant sans générer de givre. Le Cryolys® Evolution se connecte directement sur le dessus du couvercle Precellys® dédié. L'air ambiant est aspiré de l'extérieur, entre en contact avec de la neige carbonique sublimatrice qui le refroidit. De l'air froid est ensuite injecté dans le couvercle Evolution de Precellys pour maintenir les échantillons à la température souhaitée avant, pendant et après le processus d'homogénéisation. Positionné sur le couvercle de l'appareil, le système est alimenté et géré directement par le logiciel Precellys® Evolution, assurant un contrôle complet de la température lors du broyage des échantillons. Le mode entièrement automatisé piloté par le logiciel Precellys® Evolution permet un contrôle complet du processus d'homogénéisation avec une grande précision.
Avec son mouvement multidirectionnel unique en forme de 8, Precellys® Evolution fournit le même niveau élevé d'efficacité énergétique et d'homogénéisation à chaque tube tandis que l'unité de refroidissement Cryolys® Evolution offre le contrôle parfait de la température pour protéger les échantillons. Les deux unités permettent ensemble l'homogénéisation de tout type d'échantillon, du plus doux au plus dur dans 5 tailles de tubes différentes avec le flux de travail approprié (1 à 96 tubes) simultanément, cela prend environ 30 secondes. L'unité a une capacité de 1,5 kg de glace carbonique et la consommation de glace carbonique est de: 1,5 kg pour 30 min d'autonomie.
La basse température surveillée garantit l'intégrité des molécules spécifiquement ciblées comme les protéines et l'ARN, ce qui donne aux applications en aval une meilleure efficacité/sensibilité.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité