VWR®, Homogénéisateur Mini Bead Mill pour 4 échantillons
Fournisseur: VWR Collection
432-0366EA 2650 EUR InStock
432-0366
VWR®, Homogénéisateur Mini Bead Mill pour 4 échantillons
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
L'homogénéisateur VWR® Mini Bead Mill pour 4 échantillons est un homogénéisateur/broyeur compact et puissant.
  • Spécialement conçu pour le broyage, la lyse et l'homogénéisation d'échantillons biologiques avant extraction moléculaire
  • Solution idéale pour libérer de l'ADN, des protéines d'ARN et des enzymes à partir d'échantillons durs, tout en conservant l'intégrité moléculaire
  • Offre une large gamme de performances
À l'aide de tubes à échantillons préremplis avec une variété de billes de lyse, le broyeur secoue vigoureusement et uniformément les tubes, offrant un rendement élevé, efficace et constant et une homogénéisation de qualité en moins de 60 secondes. L'homogénéisateur à mini-broyeur à billes VWR® à 4 places prend en charge le traitement simultané d'échantillons dans des tubes de 4 × 0,5, 4 × 1,5, 4 × 2 ou 1 × 7 ml. Il ne nécessite pas de période de refroidissement entre les cycles, ce qui permet une utilisation sans interruption et un débit élevé. L'unité est dotée d'une conception pratique à chargement frontal et d'une fermeture de couvercle de sécurité.
Information de livraison: L'unité d'entraînement est fournie avec un chariot intégré pour tubes de 0,5, 1,5 et 2 ml, un chariot interchangeable pour tubes de 1 × 7 ml, un manuel d'utilisation et une garantie de 2 ans. Les tubes à billes jetables VWR® doivent être commandés séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité