VWR®, Homogénéisateur Bead Mill
Fournisseur: VWR Collection
432-0367EA 8520 EUR InStock
432-0367
VWR®, Homogénéisateur Bead Mill
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
L'homogénéisateur VWR® Bead Mill fait partie de la dernière génération d'homogénéisateurs Bead Mill. Ce système économique est spécialement conçu pour le broyage, la lyse et l'homogénéisation de jusqu'à 16 échantillons. En utilisant des tubes d'échantillons pré-remplis avec une variété de billes de lyse, le broyeur à billes VWR® secoue vigoureusement et uniformément les tubes, offrant un rendement efficace et constant et une homogénéisation de qualité généralement en moins de 40 secondes.
  • Capacité de 16 échantillons (12 tubes de 2 ml plus 4 tubes de 7 ml, soit 16 tubes au total)
  • Durée de fonctionnement: 1 seconde à 10 minutes
  • 0,8 à 6 m/s
  • Jusqu'à 99 programmes
Le broyeur à billes VWR® homogénéise simultanément des échantillons de 12×0,5, 4×1,5, 12×2 ou 4×7 ml.
Le broyeur à billes VWR® est la solution idéale pour extraire ADN, des protéines d'ARN et des enzymes à partir d'échantillons durs tout en conservant l'intégrité moléculaire.
Aucune phase de refroidissement n'est nécessaire entre les différents cycles d'homogénéisation, ce qui permet d'utiliser l'appareil sans interruption et garantit une cadence élevée. Le chargement frontal et le chariot à tubes emboîtable rendent la manipulation confortable.
Information de livraison: Livrée avec chariot à tubes et mode d'emploi, l'unité motrice est garantie 2 ans. Les tubes pré-remplis de billes de broyage VWR®, à usage unique, sont à commander séparément.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité