Micro-broyeurs
Fournisseur: DWK Life Sciences
357860
432-1295EA 381 EUR InStock
432-1295
Micro-broyeurs
Homogénéisateurs Broyeurs pour tissus
En verre borosilicaté, à usage unique. Homogénéisation propre sans risque de contamination croisée. Pas de besoin de prélavage, se jette simplement après l'utilisation. Pratique pour les échantillons radioactifs. La faible surface de broyage assure une récupération optimale de l'échantillon.
Mortar size: 10×50 mm
Pestle size: 7 mm sphere
Verre borosilicaté à faible taux de matières extractibles (Wheaton 33), en conformité avec la classe A type I ASTM et les standards USP type I.
Certifications: Verre borosilicaté à faible taux de matières extractibles (Wheaton 33), en conformité avec la classe A type I ASTM et les standards USP type I.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité