Pestle for micro-tissue grinders with screw caps
Fournisseur: DWK Life Sciences
357537
432-5004EA 154 EUR InStock
432-5004
Pestle for micro-tissue grinders with screw caps
Mortiers et pilons Pilons
Replacement pestle for WHEATON® micro tissue grinder with cap, nominal capacity 0,5 ml.
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • With PTFE pestle and screw cap
  • 13-425 open top screw cap and PTFE faced silicone rubber liner
  • Autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité