Zinc chlorure 97.0-100.5%, granuleux USP, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
4320-07EA 1876.89 EUR InStock
4320-07
Zinc chlorure 97.0-100.5%, granuleux USP, J.T.Baker®
Zinc chlorure
Formule: ZnCl₂
Point d'ébullition: 732 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 283 °C
Densité: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
ONU: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
Meets U.S.P Requirements
Store at 2 to 25 °C
Preserve in Tight Containers Passes Test
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging Passes Test
Bulk Pharmaceutical Chemical = 0.03 %
Identification Passes Test
Oxychloride Passes Test
Sulfate (SO₄) ≤0.03 %
Alkalies and Alkaline Earths ≤1.0 %
Ammonium Salts Passes Test
Lead (Pb) ≤0.005 %
Assay (ZnCl₂) 97.0 - 100.5 %
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Metallic Residues: No metal catalysts or metal reagents, as defined by
EMA Guideline EMEA/CHMP/SWP/4446/2000 , are used in the production of
this material.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité