4-(Phénylazo)résorcinol, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
43207-25MG
43207-25MGEA 131 EUR InStock
43207-25MG
4-(Phénylazo)résorcinol, Supelco®
4-(Phénylazo)résorcinol
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₂
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 170 °C
Numéro MDL: MFCD00002275
Numéro CAS: 2051-85-6
EINECS: 218-131-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cda6d7c0711321b9b98581320b4cd9aa8f2cf0f&vid=c4c09ace74495f130627e0f4943221999fc1f628&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité