Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Samarium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.75 mm (0.03 in)

Fournisseur: Thermo Scientific

43218.FF
43218.FFEA 257 EUR InStock
43218.FF
Samarium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.75 mm (0.03 in)
Samarium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Physical Form: ≈3.7g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011233


Formule: Sm
MW: 150,36 g/mol
Point d'ébullition: 1900 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1076.85 °C
Densité: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011233
Numéro CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
Merck Index: 12,08498
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité