Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclopropylzinc bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

432820500
432820500.EA 236 EUR InStock
432820500.
Cyclopropylzinc bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Cyclopropylzinc bromide


Formule: C₃H₅BrZn
Densité: 0.969 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08741505
Numéro CAS: 126403-68-7
ONU: 3399
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light brown to black Solution
Titration Grignard 0.30 to 0.60 M
Water ≤0.5 % (K.F.)
Anticaking agent ≤0.7 % (Tricalcium phosphate)
Iron (Fe) ≤5 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité