4-tert-Butylphenylmagnesium bromide 2 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
432861000
432861000.EA 297 EUR InStock
432861000.
4-tert-Butylphenylmagnesium bromide 2 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
4-tert-Butylphenylmagnesium bromide
Formule: C₁₀H₁₃BrMg
Point d'éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013244
Numéro CAS: 63488-10-8
ONU: 2924
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange to brown Solution
Titration Grignard 1.50 to 2.10 M
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité