Magnésium ≥99.95% (base métaux), cartouche, non recuit, Longueur: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
43296.09
43296.09EA 181 EUR InStock
43296.09
Magnésium ≥99.95% (base métaux), cartouche, non recuit, Longueur: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Magnésium
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈0.04g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085308
Formule: Mg
Point d'ébullition: 1107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 651 °C
Densité: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
ONU: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité