Heptylmagnesium bromide 1 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
433031000
433031000.EA 248 EUR InStock
433031000.
Heptylmagnesium bromide 1 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Heptylmagnesium bromide
Formule: C₇H₁₅BrMg
Point d'ébullition: 35 °C (760 mmHg)
Densité: 0.841 g/cm³
Point d'éclair: –30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013517
Numéro CAS: 13125-66-1
ONU: 2924
ADR: 3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Solution
Titration Grignard 0.95 to 1.10 M
Titration Argentometric 96.0 to 104.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité