Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butylchlorodiméthylsilane 50% (p/p) dans le toluène, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

433111000
433111000.EA 97.7 EUR InStock
433111000.
tert-Butylchlorodiméthylsilane 50% (p/p) dans le toluène, AcroSeal®
tert-Butylchlorodiméthylsilane


Formule: C₆H₁₅ClSi
Point d'ébullition: 110…126 °C (760 mmHg)
Densité: 0.866 g/cm³
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000501
Numéro CAS: 18162-48-6
ONU: 2920
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Assay 48 to 52 %
Melting point 118 to 122 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité