Zirconium ≥99.2% (base métaux sauf Hf), en fils (max. 4,5% Hf), Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
43334.G6
43334.G6EA 242 EUR InStock
43334.G6
Zirconium ≥99.2% (base métaux sauf Hf), en fils (max. 4,5% Hf), Ø 0.25 mm (0.01 in)
Zirconium
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈0.32g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formule: Zr
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011303
Numéro CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité