Tris(4,4,4-trifluoro-1-(2-thienyl)-1,3-butanediono)europium(III) hydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
43345.02
43345.02EA 279 EUR InStock
43345.02
Tris(4,4,4-trifluoro-1-(2-thienyl)-1,3-butanediono)europium(III) hydrate
Tris(4,4,4-trifluoro-1-(2-thienyl)-1,3-butanediono)europium(III) hydrate
CAS No.: 14054-87-6 Molecular Formula: C24H12F9O6S3Eu.xH2O Formula Weight: 815.51(anhy) Physical Form: Powder Appearance: Yellow Melting Point: 143-144° Solubility: Soluble in methanol, toluene MDL No.: MFCD00041948
Applications: As a laser dye
Formule: C₂₄H₁₇EuF₉O₇S₃
Point de fusion: 143…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041948
Numéro CAS: 14054-87-6
EINECS: 237-892-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité