Sodium benzyloxide 1 M dans l'alcool benzylique, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
433551000
433551000.EA 220 EUR InStock
433551000.
Sodium benzyloxide 1 M dans l'alcool benzylique, AcroSeal®
Sodium benzyloxide
Formule: C₇H₇NaO
Point d'ébullition: 203…205 °C
Densité: 1.077 g/cm³
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192444
Numéro CAS: 20194-18-7
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Strength 0.95 to 1.10 M
Loss on drying ≤2 %
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dry substance)
Dnase,Rnase,Protease activity None detected
Heavy metals (as Pb) ≤4 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité