Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclohexylmethylmagnesium bromide 0.25 M dans le THF, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

433611000
433611000.EA 364 EUR InStock
433611000.
Cyclohexylmethylmagnesium bromide 0.25 M dans le THF, AcroSeal®
Cyclohexylmethylmagnesium bromide


Formule: C₇H₁₃BrMg
Densité: 0.966 g/cm³
Point d'éclair: –20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02260210
Numéro CAS: 35166-78-0
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.22 to 0.3 M
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Peroxides ≤20 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité