Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lithium diphenylphosphide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

433621000
433621000.EA 213 EUR InStock
433621000.
Lithium diphenylphosphide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Lithium diphenylphosphide


Formule: C₁₂H₁₀LiP
Point d'ébullition: 65…67 °C (760 mmHg)
Densité: 0.925 g/cm³
Point d'éclair: –20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046054
Numéro CAS: 65567-06-8
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to red Liquid
Titration with HClO4 0.40 to 0.60 M
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité