2-Pyridylzinc bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
433630500
433630500.EA 194 EUR InStock
433630500.
2-Pyridylzinc bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
2-Pyridylzinc bromide
Formule: C₅H₄BrNZn
MW: 223,378 g/mol
Densité: 0.974 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00671985
Numéro CAS: 218777-23-2
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to brown to black Solution
Titration Argentometric 0.45 to 0.65 M
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité