Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Thienylmagnesium iodide 0.3 M dans le THF, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: iodo(3-thienyl)magnesium, thiophen-3-ylmagnesium iodide, Magnesium, iodo-3-thienyl-

433650500
433650500.EA 246 EUR InStock
433650500.
3-Thienylmagnesium iodide 0.3 M dans le THF, AcroSeal®
3-Thienylmagnesium iodide


Formule: C₄H₃IMgS
MW: 234,337 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (760 mmHg)
Densité: 0.904 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427252
Numéro CAS: 172035-86-8
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.20 to 0.40 M
Water ≤0.005 %
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité