Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide 0.25 M dans le THF, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

433680500
433680500.EA 171 EUR InStock
433680500.
2-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide 0.25 M dans le THF, AcroSeal®
2-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide


Formule: C₁₁H₉BrMg
MW: 245,402 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (760 mmHg)
Densité: 0.921 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311486
Numéro CAS: 21450-90-8
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.22 to 0.28 M
Additional info May darken on storage
GC ≥94 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité