4-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide 0.25 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
433690500
433690500.EA 141 EUR InStock
433690500.
4-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide 0.25 M dans le THF, AcroSeal®
4-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide
Formule: C₁₁H₉BrMg
Densité: 0.948 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311487
Numéro CAS: 115913-58-1
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.22 to 0.28 M
Water ≤3.0 %
pH 6.0 to 8.0 (10 % in water)
Hydroxyl value 65 to 78 mg KOH/g
Iodine value 25 to 35 g I2/100 g
Saponification value 65 to 70 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité