4-Methylbenzylmagnesium chloride 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
433700500
433700500.EA 204 EUR InStock
433700500.
4-Methylbenzylmagnesium chloride 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
4-Methylbenzylmagnesium chloride
Formule: C₈H₉ClMg
Point d'ébullition: 65 °C (760 mmHg)
Densité: 0.918 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319893
Numéro CAS: 29875-07-8
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to green to brown Solution
Titration Grignard 0.45 to 0.55 M
Melting point 93 to 99 °C
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité