N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED) 99.5%, AcroSeal®, purifié par redistillation
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
433831000
433831000.EA 89.7 EUR InStock
433831000.
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED) 99.5%, AcroSeal®, purifié par redistillation
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED)
Formule: C₆H₁₆N₂
Point d'ébullition: 120…122 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –55 °C
Densité: 0.77 g/cm³
Point d'éclair: 17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008335
Numéro CAS: 110-18-9
ONU: 2372
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité