Trifluoromethanesulfonate de néodyme (III) 98%, REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Neodymium triflate, Neodymium(III) trifluoromethanesulphonate
43393.09
43393.09EA 102 EUR InStock
43393.09
Trifluoromethanesulfonate de néodyme (III) 98%, REacton®
Trifluoromethanesulfonate de néodyme (III)
Purity: 98% CAS No.: 34622-08-7 Molecular Formula: Nd(OSO2CF3)3 Formula Weight: 591.44 Physical Form: Powder Density: 1.7 MDL No.: MFCD00192343
Formule: C₃F₉NdO₉S₃
MW: 591,45 g/mol
Densité: 1.7
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192343
Numéro CAS: 34622-08-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité