Antimoine (V) chlorure 1M dans le chlorure de méthylène, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Antimony pentachloride
434521000
434521000.EA 82.9 EUR InStock
434521000.
Antimoine (V) chlorure 1M dans le chlorure de méthylène, AcroSeal®
Antimoine (V) chlorure
Formule: Cl₅Sb
MW: 299,02 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3 °C
Densité: 1.442 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011213
Numéro CAS: 7647-18-9
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to dark yellow Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M
Refractive index 1.5310 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité