2-Thienylmagnesium bromide 1 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
434610500
434610500.EA 111 EUR InStock
434610500.
2-Thienylmagnesium bromide 1 M dans le THF, AcroSeal®
2-Thienylmagnesium bromide
Formule: C₄H₃BrMgS
Point d'ébullition: 65 °C (760 mmHg)
Densité: 1.011 g/cm³
Point d'éclair: –21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094046
Numéro CAS: 5713-61-1
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange to brown Solution
Titration Grignard 0.95 to 1.10 M
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité