Titane ≥99.8% (base métaux), feuille fine, Thickness: 0.0127 mm (0.0005 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
43476.YK
43476.YKEA 138 EUR InStock
43476.YK
Titane ≥99.8% (base métaux), feuille fine, Thickness: 0.0127 mm (0.0005 in)
Titane
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.46g/90x90mm, Not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
Point d'ébullition: 3262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1660 °C
Densité: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité