O-Ethylhydroxylamine hydrochloride 99.0-101.0% (par titration argentométrique), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
43504-10G
43504-10GEA 306 EUR InStock
43504-10G
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride 99.0-101.0% (par titration argentométrique), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride
Formule: C₂H₈ClNO
Numéro MDL: MFCD00012956
Numéro CAS: 3332-29-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c163faaf10efb5e81c530b9bb2922d84e7b7e17d&vid=bb9c65d6ff2db80a3abb50d9b30c50273c840be0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité