Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Reserpine 5 mg/l dans le propanol-2 50% (v/v) étalon analytique, pour LC-MS, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ100

43530-4.5ML-F
43530-4.5ML-FEA 255 EUR InStock
43530-4.5ML-F
Reserpine 5 mg/l dans le propanol-2 50% (v/v) étalon analytique, pour LC-MS, Supelco®
Reserpine
Reserpine is a 36 carbon indole alkaloid mostly used as a tranquilizing agent in medicine. It is mostly used as drug for hypertension.


Formule: C₃₃H₄₀N₂O₉
Numéro MDL: MFCD00005091
Numéro CAS: 50-55-5
ONU: 1219
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1af3e194e853f7061e888214016aadea47e49b06&vid=e0afff4c7d2eca3e57169b2ae0cc9509dab6c6d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité